Learn More
Thermo Scientific™ Tampons de blocage SuperBlock™
Block membranes, plates and tissue samples with these optimized solutions containing a protein that provides fast and effective blocking for Western blot, ELISA and IHC.
42.95€ - 614.00€
Produits 10
Code produit Marque Nom du produit Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Nom du produit Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10076713 Afficher les documents Thermo Scientific™
37515
Tampon de blocage SuperBlock (PBS) 1 l 227.00€
1L Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock 146
Ajouter au panier
10519293 Afficher les documents Thermo Scientific™
37516
Tampon de blocage SuperBlock T20 (PBS) 1 l 229.00€
1L Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock 32
Ajouter au panier
10781195 Afficher les documents Thermo Scientific™
37517
SuperBlock (PBS) Blocking Buffer for Blotting 1L 201.00€
1L Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock 2
Ajouter au panier
11884524 Afficher les documents Thermo Scientific™
37518
SuperBlock (PBS) Blocking Buffer 5L 614.00€
5L Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock 4
Ajouter au panier
10016723 Afficher les documents Thermo Scientific™
37535
Tampon de blocage SuperBlock (TBS) 1 l 220.00€
1L Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock 29
Ajouter au panier
10668654 Afficher les documents Thermo Scientific™
37536
SuperBlock T20 (TBS) Blocking Buffer 1L 229.00€
1L Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock 24
Ajouter au panier
10678654 Afficher les documents Thermo Scientific™
37537
SuperBlock (TBS) Blocking Buffer for Blotting 1L 209.00€
1L Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock 1
Ajouter au panier
10426144 Afficher les documents Thermo Scientific™
37545
Mélange sec de tampon de blocage SuperBlock (TBS) 5 boîtes 217.00€
5 pièces Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock 104
Ajouter au panier
13434299 Afficher les documents Thermo Scientific™
37580
Tampon de blocage SuperBlock (PBS) 100 ml 42.95€
100mL Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date dexpédition estimée
du fournisseur 17-12-2019
Ajouter au panier
13444299 Afficher les documents Thermo Scientific™
37581
SuperBlock (TBS) Blocking Buffer 100mL 42.95€
100mL Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock 6
Ajouter au panier
Description
Description
Blocking microplates, membranes or tissues with a SuperBlock Buffer yields a high signal-to-noise ratio in most detection systems. The protein-based formulation does not contain any immunoglobulins, albumin or endogenous biotin, making it compatible in many situations where traditional blocking agents fail. The buffer is especially effective at blocking coated polystyrene microplates (96-well plates) and stabilizing them for drying and storage for later use.
Highlights:
  • Fast – block membranes in 5 to 10 minutes and ELISA plates in 2 minutes
  • Flexible – guaranteed to be biotin-free for use with streptavidin system
  • Convenience – available in multiple buffer formats (in PBS or TBS with or without Tween™-20 detergent) and package sizes (1L, 5L and dry-blend pouches)
  • Low background – the non-serum protein solution yields a high signal-to-noise ratio
  • Stable – store buffer at 4°C for one year; store blocked plates dry for up to 12 months