Learn More
Labcon™ SuperClear™ Microcentrifuge Tubes without Caps, 1.7 mL
Click to view available options
Color:
Assorted
Blue
Green
Natural
Orange
Purple
Red
Yellow
Unit Size:
Pack of 500
Descrizione
- Microcentrifuge tube
- ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
- Polypropylene USP Class VI resin
- High centrifuging
- Freezable to -80°C
- Made in USA
Specifica
Specifica
| Certifications/Compliance | USP Class VI |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Color | Blue |
| Material | Polypropylene Resin |
| Format | Bagged |
| For Use With (Application) | Centrifugation |
| Height (Metric) | 39.3 mm |
| No. per Pack | 500/Pk. |
| Packaging | 500 Tubes/Pk., 10 Pk./Cs. |
| Volume (Metric) | 1.7 mL |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto