Learn More
SVEP1 Antibody (982903) [HRP], R&D Systems™
Code produit 30763701 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30763701 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30763701 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur FAB9774H
 Article restreint
Estimated Shipment: 07-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
SVEP1 Monoclonal antibody specifically detects SVEP1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène SVEP1
Applications Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
Classification Monoclonal
Clone 982903
Conjugué HRP
Formule PBS
Alias de gène C9orf13, CCP module-containing protein 22, FLJ16013, FLJ90719, POLYDOM, selectin-like protein, SEL-OB, sushi, von Willebrand factor type A, EGF and pentraxin domain containing 1, sushi, von Willebrand factor type A, EGF and pentraxin domain-containing protein 1
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Synthetic peptide containing human SVEP1 peptide
Méthode de purification Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 79987
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG2b
Gamme de produits Novus