Learn More
SYTL5 Antibody, FITC, R&D Systems™
Code produit 18612131 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18612131 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18612131 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP281817F
 Article restreint
Estimated Shipment: 04-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
SYTL5 Polyclonal antibody specifically detects SYTL5 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène SYTL5
Applications ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué FITC
Formule PBS
Alias de gène exophilin 9, synaptotagmin-like 5
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène SYTL5 antibody was raised against a 17 amino acid synthetic peptide near the amino terminus of human SYTL5. The immunogen is located within amino acids 30 - 80 of SYTL5. Amino Acid Squence: LEAKRRSGKTQQEASRV
Méthode de purification Peptide affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Signal Transduction
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 94122
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus