Learn More
R&D Systems™ SZL P1-41
Description
SZL P1-41 is a Skp2 inhibitor; thought to prevent assembly of Skp2-Skp1 complexes. Selectively suppresses Skp2 SCF E3 ligase activity but exhibits no effect on the activity of other SCF complexes. Also inhibits Skp2-mediated p27 and Akt ubiquitination in vivo and in vitro. Suppresses the survival of cancer cells and cancer stem cells by triggering cell senescence and inhibiting glycolysis. Exhibits antitumor effects in multiple animal models and cancer cell lines.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-(2-Benzothiazolyl)-6-ethyl-7-hydroxy-8-(1-piperidinylmethyl)-4H-1-benzopyran-4-one |
| CAS | 222716-34-9 |
| Quantité | 10 mg |
| Gamme de produits | Tocris |
| Formule moléculaire | C24H24N2O3S |
| Poids de la formule | 420.52 |
| Pureté | 98% |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?