Learn More
R&D Systems™ Tamsulosin hydrochloride
Description
Tamsulosin hydrochloride is a selective α1A-adrenoceptor antagonist (pKi values are 9.97, 9.64 and 8.86 for α1A, α1B and α1D subtypes respectively). Decreases resting maximal urethral pressure with negligible effect on mean arterial blood pressure in vivo.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tamsulosin hydrochloride |
| Quantité | 10 mg |
| Gamme de produits | Tocris |
| Poids de la formule | 444.97 |
| Pureté | >99% |
| Poids moléculaire | 444.971 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?