Få mere at vide
Tantalum gauze, 100 mesh woven from 0.08mm (0.003 in.) dia. wire, twilled weave, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7080182
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
75 x 75 mm
150 x 150 mm
Pakningsstørrelse:
Each
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15487285
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 046695.FL
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-25-7
Molecular Formula Ta
Molecular Weight (g/mol) 180.95
MDL Number MFCD00011252
InChI Key GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Synonym tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
PubChem CID 23956
ChEBI CHEBI:33348
IUPAC Name tantalum
SMILES [Ta]
Tekniske data
Quantity 75 x 75 mm
Mesh Size 100 Mesh
Odor Odorless
Form Wire Cloth
Chemical Name or Material Tantalum gauze, 100 mesh woven from 0.08mm (0.003 in.) dia. wire, twilled weave
RUO – Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.