Learn More
Tétraéthoxyde de tantale(V) 2,4-pentanedionate, 99,99 %, (base des métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11304587
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11304587 2 g 2g
11324587 10 g 10g
11314587 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11304587 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 039630.04
 Article restreint
In Stock
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 20219-33-4 | C13H27O6Ta | 460.30 g/mol
Tantalum(V) tetraethoxide 2,4-pentanedionate is used in pharmaceutical, biochemical and chemical industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20219-33-4
Formule moléculaire C13H27O6Ta
Poids moléculaire (g/mol) 460.30
Numéro MDL MFCD00145349
Clé InChI LSALXRIVOAYYJW-GLUPTGNJSA-M
Synonyme tantalum v tetraethoxide 2,4-pentanedionate
CID PubChem 122130355
SMILES [Ta+5].CC[O-].CC[O-].CC[O-].CC[O-].C\C([O-])=C\C(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Tantalum(V) tetraethoxide 2,4-pentanedionate
Point de fusion 45°C
Densité 1.5 g/mL
Point d’ébullition 95°C (0.5 mmHg)
Point d’éclair >65°C (149°F)
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 2 g
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Nom IUPAC tantalum(5+) (2Z)-4-oxopent-2-en-2-olate tetraethanolate
Poids de la formule 460.3
Pourcentage de pureté 99.99%
Forme physique Solide