Learn More
TARS2 Antibody - Azide and BSA Free, R&D Systems™
Code produit 18609870 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.02 mL
0.1 mL
Conditionnement:
0.02mL
0.10mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18609870 0.1 mL 0.10mL
18653890 0.02 mL 0.02mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18609870 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP2934500.1ml
 Article restreint
Estimated Shipment: 04-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
TARS2 Polyclonal specifically detects TARS2 in Human, Mouse samples. It is validated for ELISA, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène TARS2
Applications ELISA, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500-1:2000
Formule PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gène EC 6.1.1.3, mitochondrial, TARSL1, Threonine--tRNA ligase, threonyl-tRNA synthetase 2, mitochondrial (putative), threonyl-tRNA synthetase, mitochondrial, ThrRS
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 100-400 of human TARS2 (NP_079426.2). VNGEPYDLERPLETDSDLRFLTFDSPEGKAVFWHSSTHVLGAAAEQFLGAVLCRGPSTEYGFYHDFFLGKERTIRGSELPVLERICQELTAAARPFRRLEASRDQLRQLFKDNPFKLHLIEEKVTGPTATVYGCGTLVDLCQGPHLRHTGQIGGLKLLSNSSSLWRSSGAPETLQRVSGISFPTTELLRVWEAWREEAELRDHRRIGKEQELFFFHELSPGSCFFLPRGTRVYNALVAFIRAEYAHRGFSEVKTPTLFSTKLWEQSGHWEHYQEDMFAVQPPGSDRPPSSQSDDSTRHITD
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Endocrinology, Signal Transduction
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 80222
Espèces cibles Human, Mouse
Contenu et stockage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus