Spezifikation
| À utiliser avec (application) | Antibody Competition |
| Formule | PBS and 1 M Urea, pH 7.4. |
| Identification génétique (Entrez) | 2213 |
| Poids moléculaire | MolecularWeight-theroretical: 26 kDa |
| Quantité | 100 μl |
| Conditions de stockage | Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Alias de gène | CD32 antigen, CD32B, CD32Fc fragment of IgG, low affinity II, receptor for (CD32), CDw32, Fc fragment of IgG, low affinity IIb, receptor (CD32), Fc fragment of IgG, low affinity IIb, receptor for (CD32), Fc gamma RIIb, FCG2, Fc-gamma RII-b, fc-gamma-RIIb, FCGR2, fcRII-b, IGFR2, IgG Fc receptor II-b, low affinity immunoglobulin gamma Fc region receptor II-b |
| Symbole de gène(s) | FCGR2B |
| Propriétés des inhibiteurs | This recombinant antigen is only intended to be used as a blocking agent to confirm antibody specificity with the corresponding antibody, catalog number NBP3-21229. It is purified by IMAC chromatography, and the expected concentration is greater than 0.5 mg/mL |
| Catégorie de recherche | Immunology |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?