Learn More
Tazarotène Thiochromane Dimer, TRC
Code produit 30009601
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30009601 100 mg 100mg
30009216 25 mg 25mg
30008141 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30009601 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT010055100MG
 Article restreint
Estimated Shipment: 10-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1010805-73-8
Formule moléculaire C26 H26 S2
Poids moléculaire (g/mol) 402.6146
Synonyme 6,6'-(1,3-Butadiyne-1,4-diyl)bis[3,4-dihydro-4,4-dimethyl-2H-1-benzothiopyran
Nom IUPAC 6-[4-(4,4-diméthyl-2,3-dihydrothiochromène-6-yl)buta-1,3-diynyl]-4,4-diméthyl-2,3-dihydrothiochromène
SMILES CC1(C)CCSc2ccc(cc12)C#CC#Cc3ccc4SCCC(C)(C)c4c3
Spécification
Nom chimique ou matériau Tazarotene Thiochromane Dimer
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C26H26S2/c1-25(2)13-15-27-23-11-9-19(17-21(23)25)7-5-6-8-20-10-12-24-22(18-20)26(3,4)14-16-28-24/h9-12,17-18H,13-16H2,1-4H3
Poids de la formule 402.1476