Learn More
Tocris Bioscience™ TCS ERK 11e
Click to view available options
Quantity:
10 mg
Unit Size:
10mg
Descripción
Potent and selective extracellular signal-related kinase 2 (ERK2) inhibitor (Ki values are <2, 395, 540 and 852 nM for ERK2, GSK-3, Aurora Kinase A and Cdk2 respectively). Potently blocks proliferation of HT29 cells (IC50 = 48 nM). Orally bioavailable.
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 896720-20-0 |
| Quantity | 10 mg |
| Molecular Formula | C24H20Cl2FN5O2 |
| Formula Weight | 500.35 |
| Purity | >98% |
| Molecular Weight (g/mol) | 500.355 |
| Chemical Name or Material | TCS ERK 11e |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido