missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Techne™ Thermocycleurs 5Prime

Délivrent des performances supérieures et un débit élevé pour offrir une flexibilité maximale lors du traitement d’un grand nombre d’échantillons en parallèle et possibilité de mettre à niveau le modèle de base à la fonction de gradient

Marque:  Techne™ 5PRIME/C

Informations supplémentaires : Poids : 9.40000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 13560780

  • 3559.50€ / 1 pièce


Expédition estimée
10-07-2020
Ajouter au panier

Description

Description

  • Création rapide et conviviale de programmes complexes via une interface tactile intuitive
  • L’écran tactile couleur VGA 5.7 po avec affichage graphique en temps réel fournit une visualisation immédiate de l’état du programme
  • Les programmes peuvent être transférés entre les instruments via une connexion USB ou vers un PC
  • Le cyclage de gradients peut être obtenu directement à l’aide de l’instrument PrimeG ou en faisant une mise à niveau de l’unité Prime via un simple code de déverrouillage
  • La mémoire interne peut contenir jusqu’à 1000 programmes, avec un stockage illimité disponible sur clé USB
  • Gain d’espace et faible encombrement
  • Redémarrage automatique en cas de coupure de courant
  • Options de bloc ; 96 x 0.2 ml (compatible avec plaque à jupe et sans jupe), 60 x 0.5 ml, 384 puits et Combi-Block (33 x 0.2 ml et 33 x 0.5 ml)
  • Exigences de puissance électrique : 100/230 V 50/60 Hz, 450 W

Spécifications :

  • Gamme de température des blocs : 10°C à 100°C (maintien final de 4°C)
  • Uniformité du bloc à 55°C : <±0.3°C
  • Précision de la température à 55°C : <±0.25°C
  • Fréquence maximale de chauffage : 3.4°C/s
  • Pression du couvercle chauffant réglable
  • Type : 8 x élément Peltier/bloc
  • L x l x H : 420 x 240 x 240 mm
  • Poids : 9.4 kg

Warranty

4 years warranty

Spécification

Spécification

Combi-block (33 x 0.2 ml et 33 x 0.5 ml)
Thermocycleur Prime
100/230 V 50/60 Hz, 450 W
Vidéos
Documents