Learn More
TEMPO, TRC
Code produit 30133267
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
500 g
Conditionnement:
1g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30133267 5 g 5g
30135868 500 g 500g
30006302 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30133267 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT0178505G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2564-83-2
Formule moléculaire C9 H18 N O
Poids moléculaire (g/mol) 156.25
Synonyme 1-Piperidinyloxy, 2,2,6,6-tetramethyl- (9CI, ACI), 2,2,6,6-Tetramethyl-1-piperidinyloxy (ACI), Piperidinooxy, 2,2,6,6-tetramethyl- (7CI, 8CI), 1,1,5,5-Tetramethylpentamethylene nitroxide, 1-Oxyl-2,2,6,6-tetramethylpiperidine, 2,2,6,6-Tetramethyl-1-oxylpiperidine, 2,2,6,6-Tetramethyl-1-piperadoxyl, 2,2,6,6-Tetramethyl-1-piperidine-N-oxyl, 2,2,6,6-Tetramethyl-1-piperidinoxyl, 2,2,6,6-Tetramethyl-1-piperidyloxy, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-1-oxy, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-1-oxyl radical, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-N-oxyl, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidine N-oxide, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidine N-oxide radical, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidine N-oxy, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidine N-oxyl, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidine N-oxyl radical, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidine nitroxide, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidine nitroxide radical, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidine oxide, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidine-1-oxyl, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidino-1-oxy, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidinooxy, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidinooxy radical, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidinooxyl, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidinoxy, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidinoxyl, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidinoxyl radical, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidinyl 1-oxide, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidinyl-1-oxyl, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidinyl-N-oxy, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidinyloxy, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidoxyl, HO 6, T 3751, Tanan, Tanane, Tempo, TMPO
Nom IUPAC 1-λ^{1}-oxydanyl-2,2,6,6-tétraméthylpipéridine
SMILES CC1(C)CCCC(C)(C)N1[O]
Spécification
Nom chimique ou matériau TEMPO
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C9H18NO/c1-8(2)6-5-7-9(3,4)10(8)11/h5-7H2,1-4H3
Poids de la formule 156.1388
Pourcentage de pureté >95%