Learn More
R&D Systems™ Téniposide
Description
Teniposide is a DNA topoisomerase II inhibitor and viral transduction enhancer. It induces breaks in double-stranded DNA and prevents DNA repair. Teniposide enhances transduction of recombinant adeno-associated virus 2 (rAAV2) by up to 40-fold in human cells in vitro and by 100-fold in vivo at 24 h post-transduction.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (5 R,5 aR,8 aR,9 S)-5,8,8 A,9-Tetrahydro-5-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-9-[[4,6-O-[(R)-2-thienylmethylene]-β-D-glucopyranosyl]oxy]furo[3 ',4 ':6,7 ]naphtho[2,3-d]-1,3-dioxol-6(5 aH)-one |
| CAS | 29767-20-2 |
| Quantité | 100 mg |
| Gamme de produits | Tocris |
| Cible | DNA Topoisomerase Inhibitors |
| Formule moléculaire | C32H32O13S |
| Pureté | 0.98 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?