Learn More
ALDH1L1 Antibody (2E7), Novus Biologicals™
Description
ALDH1L1 Monoclonal antibody specifically detects ALDH1L1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spécification
Spécification
| Antigène | ALDH1L1 |
| Applications | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | 2E7 |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Conjugué | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 1:5000 - 1:10000, Immunohistochemistry 1:1000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:1000 |
| Formule | 50% PBS, 50% glycerol |
| Numéro d’ordre du gène | O75891 |
| Alias de gène | 10-formyltetrahydrofolate dehydrogenase, aldehyde dehydrogenase 1 family, member L1, aldehyde dehydrogenase family 1 member L1, Cytosolic 10-formyltetrahydrofolate dehydrogenase, DKFZp781N0997, EC 1.5.1.6,10-FTHFDH, FDH, formyltetrahydrofolate dehydrogenase, FTHFD10-fTHF |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?