Learn More
R&D Systems™ Terfenadine
Code produit 18095002
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18095002 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18095002 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 3948/50
 Article restreint
Estimated Shipment: 26-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Tocris product, part of R&D Systems. H1 antagonist. Also KV11.1 (hERG) and Kir6 (KATP) channel blocker
Histamine H1 receptor antagonist. Also blocks KV11.1 (hERG) and Kir6 (KATP) channels (IC50 values are 204 nM and 1.2 μM respectively). Inhibits the delayed rectifier K+ current (IKr) in guinea pig ventricular myocytes (IC50 = 50 nM). Activity prolongs QT and induces Torsades de pointes (TdP); cardiotoxic in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Terfenadine
CAS 50679-08-8
Quantité 50 mg
Gamme de produits Tocris
Formule moléculaire C32H41NO2
Poids de la formule 471.67
Pureté >98%
Poids moléculaire 471.69