Learn More
Chlorure de tert-butyldiméthylsilyle, TRC
Code produit 30332302
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30332302 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30332302 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB69108025G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butyldimethylsilyl Chloride
CAS 18162-48-6
Notes de qualité de la pureté GC
Formule moléculaire C6 H15 Cl Si
Quantité 25 g
Synonyme (1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl chloride, 2-(Chlorodimethylsilyl)-2-methylpropane, Chloro(1,1-dimethylethyl)dimethylsilane, Chloro-tert-butyldimethylsilane, Chlorodimethyl-tert-butylsilane, Dimethyl(1,1-dimethylethyl)chlorosilane, Dimethyl-tert-butylchlorosilane, Dimethyl-tert-butylsilyl chloride, LS 1190, TBDMS chloride, TBDMS-Cl, TBDMSCl, TBSCl, t-Butyldimethylchlorosilane, tert-Butyl(dimethyl)silane chloride, tert-Butylchlorodimethylsilane, tert-Butyldimethylchlorosilane, tert-Butyldimethylsilyl chloride, Chloro(1,1-dimethylethyl)dimethyl-silane, TBDMS, TBS-Cl
Formule InChI InChI=1S/C6H15ClSi/c1-6(2,3)8(4,5)7/h1-5H3
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)Cl
Nom IUPAC tert-butyl-chloro-diméthylsilane
Poids moléculaire (g/mol) 150.72
Poids de la formule 150.0632
Pourcentage de pureté >95