Learn More
Abnova™ Human DKKL1 Full-length ORF (NP_055234.1, 1 a.a. - 242 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Code produit 16108572
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 μg
25 μg
Conditionnement:
10µg
25µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16108572 25 μg 25µg
16198562 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16108572 Fournisseur Abnova™ Code fournisseur H00027120P01.25ug
 Article restreint
Estimated Shipment: 22-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
The dickkopf protein family interacts with the Wnt signaling pathway and its members are characterized by two conserved cysteine-rich domains. This gene encodes a secreted protein that has high similarity to the N-terminus of the dickkopf-3 protein and moderate similarity to that protein's C-terminus though the C-terminal cysteine residues are not conserved. [provided by RefSeq]
Sequence: MGEASPPAPARRHLLVLLLLLSTLVIPSAAAPIHDADAQESSLGLTGLQSLLQGFSRLFLKGNLLRGIDSLFSAPMDFRGLPGNYHKEENQEHQLGNNTLSSHLQIDKMTDNKTGEVLISENVVASIQPAEGSFEGDLKVPRMEEKEALVPIQKATDSFHTELHPRVAFWIIKLPRRRSHQDALEGGHWLSEKRHRLQAIRDGLRKGTHKDVLEEGTESSSHSRLSPRKTHLLYILRPSRQL
Spécification
Numéro d’adhésion NP_055234.1
À utiliser avec (application) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formule 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Identification génétique (Entrez) 27120
Poids moléculaire 53.4kDa
Nom DKKL1 (Human) Recombinant Protein (P01)
Méthode de purification Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Test du contrôle qualité 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Quantité 25 μg
Immunogène MGEASPPAPARRHLLVLLLLLSTLVIPSAAAPIHDADAQESSLGLTGLQSLLQGFSRLFLKGNLLRGIDSLFSAPMDFRGLPGNYHKEENQEHQLGNNTLSSHLQIDKMTDNKTGEVLISENVVASIQPAEGSFEGDLKVPRMEEKEALVPIQKATDSFHTELHPRVAFWIIKLPRRRSHQDALEGGHWLSEKRHRLQAIRDGLRKGTHKDVLEEGTESSSHSRLSPRKTHLLYILRPSRQL
Conditions de stockage Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
État réglementaire RUO
Alias de gène SGY/SGY-1/SGY1
Nom usuel DKKL1
Symbole de gène(s) DKKL1
Espèces Wheat Germ (in vitro)
Recombinant Recombinant
Marqueur de protéine GST
Système d’expression wheat germ expression system
Forme Liquid