Learn More
Testostérone-16,16,17-d3 17-Décanoate, TRC
Code produit 30410127
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30410127 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30410127 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT15512210MG
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Testosterone-16,16,17-d3 17-Decanoate
CAS 876054-57-8
Formule moléculaire C29 2H3 H43 O3
Quantité 10 mg
Synonyme Androst-4-en-3-one-16,16,17-d3','17-[(1-oxodecyl)oxy]-','(17β)- (9CI), Testosterone-16,16,17-d3 17-Decanoate
Formule InChI InChI=1S/C29H46O3/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-27(31)32-26-15-14-24-23-13-12-21-20-22(30)16-18-28(21,2)25(23)17-19-29(24,26)3/h20,23-26H,4-19H2,1-3H3/t23-,24-,25-,26-,28-,29-/m0/s1/i15D2,26D
SMILES [2H]C1([2H])C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]2(C)[C@@]1([2H])OC(=O)CCCCCCCCC
Nom IUPAC [(8R,9S,10R,13S,14S,17S)-16,16,17-tridéutério-10,13-diméthyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15-décahydrocyclopenta[a]phénanthrén-17-yle] décanoate
Poids moléculaire (g/mol) 445.69
Poids de la formule 445.3635