Learn More
Cypionate de testostérone, LoGiCal
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Testosterone Cypionate |
| CAS | 58-20-8 |
| Noms d’analytes ou de composants | Testosterone Cypionate |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C27 H40 O3 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Testosterone, cyclopentanepropionate (6CI,7CI,8CI), Cyclopentanepropionic acid, ester with testosterone (8CI), DepAndro 100, DepAndro 200, Depo, Depo-testosterone, Deposteron, Depotest, Depovirin, NSC 9157, Pertestis, Testex Leo, Testodrin prolongatum, Testosterone cyclopentylpropionate, Testosterone cypionate, Testosterone, 3-cyclopentanepropionate, Virilon, Androst-4-en-3-one, 17-(3-cyclopentyl-1-oxopropoxy)-, (17beta)-, 17beta-Hydroxyandrost-4-en-3-one cyclopentanepropionate, 17beta-Hydroxyandrost-4-en-3-one cyclopentylpropionate, Testosterone 17beta-cyclopentanepropionate, Testosterone 17beta-cyclopentylpropionate, Testosterone 17beta-cypionate |
| Formule InChI | InChI=1S/C27H40O3/c1-26-15-13-20(28)17-19(26)8-9-21-22-10-11-24(27(22,2)16-14-23(21)26)30-25(29)12-7-18-5-3-4-6-18/h17-18,21-24H,3-16H2,1-2H3/t21-,22-,23-,24-,26-,27-/m0/s1 |
| Type de solution | Purs, non dilués |
| SMILES | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2OC(=O)CCC5CCCC5 |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?