Learn More
Phosphate de tétra-n-butylammonium, 98 %, non UV, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15462757
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15462757 50 g 50g
15442757 2 g 2g
15452757 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15462757 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 046746.18
 Article restreint
In Stock
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 5574-97-0 | C16H38NO4P | 339.46 g/mol
Tetra-n-butylammonium phosphate, is used in chemicals, pharmaceutical research, pharmaceutical intermediates, and reagents. Tetrabutylammonium phosphate can be used in organic synthesis. It is used as an Ion-associating reagent for HPLC.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5574-97-0
Formule moléculaire C16H38NO4P
Poids moléculaire (g/mol) 339.46
Numéro MDL MFCD00064526
Clé InChI ARRNBPCNZJXHRJ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme tetrabutylammonium dihydrogen phosphate, tetrabutylammonium phosphate, tetrabutylammonium dihydrogenphosphate, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, phosphate 1:1, tetra-n-butylammonium phosphate, tetrabutylazanium dihydrogen phosphate, dihydrogen phosphate; tetrabutylazanium, dihydrogen phosphate; tetrabutylammonium, tetrabutyl ammonium dihydrogen phosphate, tetrabutylammonium ion dihydrogenphosphate ion
CID PubChem 2735142
Nom IUPAC phosphate de dihydrogène ; tétrabutylazanium
SMILES OP(O)([O-])=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetra-n-butylammonium phosphate non-UV
Point de fusion 151°C to 154°C
Couleur Blanc
Formule linéaire [CH3(CH2)3]4NH2PO4
Quantité 50 g
Beilstein 5196532
Informations sur la solubilité It is soluble in water.
Poids de la formule 339.46
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Cristalline