Learn More
Sulfate de tétra-n-butylammonium, 50 % w/w dans une solution aqueuse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11430421
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
100mL
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11430421 500 mL 500mL
11338878 100 mL 100mL
11328878 2.5 L 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11430421 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 041723.AP
 Article restreint
Estimated Shipment: 11-12-2026
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Catalyseur de transfert de phase, pH neutre
Tetra-n-butylammonium sulfate is used as a phase transfer catalyst, neutral pH and organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2472-88-0
Formule moléculaire C32H72N2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 581.00
Numéro MDL MFCD00216632
Clé InChI ZXUCBXRTRRIBSO-UHFFFAOYSA-L
Synonyme bis tetrabutylammonium sulphate, tetrabutylammonium sulfate, tetrabutylammonium sulfate solution, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, sulfate 2:1, tetrabutyl ammoniumsulfat, tetrabutylammonium sulphate, acmc-1cdo3, tetrabutyl ammonium sulfate, tetrabutyl-ammonium sulfate, tetra-n-butylammonium sulfate
CID PubChem 11433187
Nom IUPAC bis(tetrabutylazanium) sulfate
SMILES [O-]S([O-])(=O)=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetra-n-butylammonium sulfate
Densité 1.01
Point d’ébullition 84°C
Odeur Unpleasant
Indice de réfraction 1.417
Quantité 500 mL
Informations sur la solubilité Fully miscible.
Poids de la formule 580.99
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 50 % p/p de sol. aqueuse
Forme physique Liquide