Learn More
Hydroxyde de tétra-n-butylphosphonium, 40 % p/p sol. aq., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11358868
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
250 mL
1 L
Conditionnement:
1L
250mL
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11358868 250 mL 250mL
11348868 50 mL 50mL
11338868 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11358868 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 041718.AK
 Article restreint
In Stock
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 14518-69-5 | C16H37OP | 276.45 g/mol
Tetra-n-butylphosphonium hydroxide is used for the extraction of wheat straw and dissolution of wood. It is also used to produce hydroxide ion or proton conductive ionic liquids by mixing it with benzimidazole. It can be used as a phase transfer catalyst in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14518-69-5
Formule moléculaire C16H37OP
Poids moléculaire (g/mol) 276.45
Numéro MDL MFCD00068456
Clé InChI DFQPZDGUFQJANM-UHFFFAOYSA-M
Synonyme tetrabutylphosphonium hydroxide, tbph, tetrabutylphosphonium hydroxide solution, phosphonium,tetrabutyl-, hydroxide 1:1, phosphonium, tetrabutyl-, hydroxide 1:1, acmc-1c8ln, tetrabutylphosphoniumhydroxide, tetrabutylphosphanium hydroxide, tetra-n-butylphosphonium hydroxide w/w aq. soln., tetrabutylphosphonium hydroxide solution, 40 wt. % in h2o
CID PubChem 84487
Nom IUPAC tétrabutylphosphanium ; hydroxyde
SMILES [OH-].CCCC[P+](CCCC)(CCCC)CCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetra-n-butylphosphonium hydroxide
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.989 g/mL
Formule linéaire [CH3(CH2)3]4POH
Indice de réfraction 1.412
Quantité 250 mL
Numéro UN UN3267
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 276.45
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 40 % p/p de sol. aqueuse
Forme physique Liquide