Learn More
Pyrophosphate de tétrabenzyle, TRC
Code produit 30428677
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
2.5 g
10 g
Conditionnement:
2.50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30428677 2.5 g 2.50g
30412593 1 g -
30424115 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30428677 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT2894502.5G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 990-91-0
Formule moléculaire C28 H28 O7 P2
Poids moléculaire (g/mol) 538.47
Synonyme Diphosphoric Acid P,P,P',P'-Tetrakis(phenylmethyl) Ester, Benzyl Pyrophosphate, Tetrabenzyl Diphosphate
Nom IUPAC Phosphate de bis(phénylméthoxy)phosphoryle de dibenzyle
SMILES O=P(OCc1ccccc1)(OCc2ccccc2)OP(=O)(OCc3ccccc3)OCc4ccccc4
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrabenzyl Pyrophosphate
Quantité 2.5 g
Formule InChI InChI=1S/C28H28O7P2/c29-36(31-21-25-13-5-1-6-14-25,32-22-26-15-7-2-8-16-26)35-37(30,33-23-27-17-9-3-10-18-27)34-24-28-19-11-4-12-20-28/h1-20H,21-24H2
Poids de la formule 538.131