Learn More
Nitrate de tétraéthylammonium, 35 % p/p en solution aqueuse, Thermo Scientific™
Code produit 11378948
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
250 mL
Conditionnement:
250mL
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11378948 50 mL 50mL
11368948 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11378948 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 041791.AD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1941-26-0
Formule moléculaire C8H20N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 192.26
Numéro MDL MFCD00041978
Clé InChI JTJKNAJRGLQKDZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetraethylammonium nitrate, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, nitrate, ammonium, tetraethyl-, nitrate, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, nitrate 1:1, tetraethylazanium nitrate, tetraethyl ammonium nitrate, tetraethylammonium nitrate w/w aqueous solution
CID PubChem 74744
Nom IUPAC Tétraméthylammonium ; Nitrate
SMILES [O-][N+]([O-])=O.CC[N+](CC)(CC)CC
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetraethylammonium nitrate
Densité 1.029 g/mL
Point d’ébullition >100°C
Quantité 50 mL
Numéro UN UN3139
Beilstein 3918466
Poids de la formule 192.26
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 35% w/w aq. soln.
Forme physique Liquide