Learn More
Tetrahexylammonium Iodide 99%, ACROS Organics™
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Catalyseur de transfert de phase
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tetrahexylammonium iodide |
| Note relative au nom | 99% |
| CAS | 2138-24-1 |
| Point de fusion | 100°C to 105°C |
| Couleur | Beige |
| Spectre IR | Authentic |
| Plage de pourcentage du dosage | 99% |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule moléculaire | C24H52IN |
| Formule linéaire | (CH3(CH2)5)4NI |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?