Learn More
TEX44 Antibody, R&D Systems™
Code produit 18620347 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 μL
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
25µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18620347 0.1 mL 0.10mL
18619286 25 μL 25µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18620347 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP249226
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    625.06€
    590.10€ / 0.1mL
    Save 34.96€
    5% Off
 Article restreint
Estimated Shipment: 02-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
TEX44 Polyclonal antibody specifically detects TEX44 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène TEX44
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Immunohistochemistry 1:500 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000
Formule PBS (pH 7.2), 40% Glycerol
Alias de gène C2orf57, chromosome 2 open reading frame 57, testis-expressed protein 44, uncharacterized protein C2orf57
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: SHLLGKDKMSQMASVPEREPESAPSAPSAELQSTQHMEAQPVESDADHVTAGANGQHGPQAASTTKSAEEKAEHP
Méthode de purification Immunogen affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 165100
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG