Description
NRG4 Polyclonal specifically detects NRG4 in Human samples. It is validated for ELISA∣Immunohistochemistry∣Immunohistochemistry (Paraffin).
Spécification
Spécification
| Antigène | NRG4 |
| Applications | ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Dilution | ELISA 1:5000-1:10000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100-1:500 |
| Formule | 0.2μm filtered solution in PBS without Preservative |
| Alias de gène | DKFZp779N0541, DKFZp779N1944, heregulin 4, HRG4pro-NRG4, neuregulin 4, pro-neuregulin-4, membrane-bound isoform, Pro-NRG4 |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Immunogène | Purified, recombinant Human NRG4 (Q8WWG1; Pro2-Phe62) |
| Méthode de purification | Protein A purified |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?