Learn More
TFF1/pS2 Antibody (TFF1/8817R) - Azide and BSA Free, R&D Systems™
Code produit 18609394 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18609394 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18609394 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP324123
 Article restreint
Estimated Shipment: 30-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
TFF1/pS2 Monoclonal antibody specifically detects TFF1/pS2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène TFF1/pS2
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone TFF1/8817R
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Dilution Immunohistochemistry-Paraffin: 1-2 μg/mL
Formule 10 mM PBS
Alias de gène BCEIbreast cancer, estrogen-inducible sequence expressed in, Breast cancer estrogen-inducible protein, breast cancer estrogen-inducible sequence, D21S21, gastrointestinal trefoil protein pS2, hP1.A, HPS2, pNR-2, Polypeptide P1.A, Protein pS2, pS2, trefoil factor 1, trefoil factor, BCE1, human pS2 induced by estrogen from human breast cancercell line M10HP1.A
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fragment (around aa1-84) of human TFF1/pS2 protein (exact sequence is proprietary)
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Breast Cancer, Cancer
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 7031
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at -20°C to -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG κ
Gamme de produits Novus