Läs mer
Läs mer
Thallium, plasma standard solution, Specpure™ Tl 1000μg/mL
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
50 mL
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek
100mL
500mL
50mL
Beskrivning
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifikationer
Specifikationer
| Physical Form | Liquid |
| Concentration | Tl in 5% HNO3 |
| UN Number | UN3264 |
| Quantity | 500 mL |
| Grade | Specpure |
| Chemical Name or Material | Thallium plasma standard solution, Tl 1000μg/mL |
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering