Learn More
Théobromine 0,1 mg/ml dans du méthanol, LoGiCal
Code produit 30462499
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30462499 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30462499 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCAMP0577.0002
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Theobromine
CAS 83-67-0
Noms d’analytes ou de composants Theobromine
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C7 H8 N4 O2
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Caffeine Imp. D (EP), Pentoxifylline Imp. A (EP), Theophylline-Ethylenediamine Anhydrous Imp. G (EP), Theobromine, Theophylline-Ethylenediamine Imp. G (EP), Caffeine Impurity D, Pentoxifylline Impurity A, Theophylline-Ethylenediamine Impurity G
Formule InChI InChI=1S/C7H8N4O2/c1-10-3-8-5-4(10)6(12)9-7(13)11(5)2/h3H,1-2H3,(H,9,12,13)
Type de solution Solution unique
SMILES CN1C(=O)NC(=O)c2c1ncn2C
Nom IUPAC 3,7-diméthylpurine-2,6-dione
Solvent or Matrix Méthanol
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 180.16
Quantité 1 mL
Poids de la formule 180,0647 g/mol