missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Plaques à 96 puits sans jupe

Plaques à 96 puits sans jupe à utiliser dans les applications de PCR et de qPCR. Disponibles avec des caractères noirs pour un meilleur suivi des échantillons pendant le pipetage.

113.00€ - 136.00€

Spécification

Style de jupe Sans jupe
Profile Étalon
Consulter d'autres spécifications

Produits 9
Code produit Marque Couleur Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Couleur Prix Quantité et disponibilité  
10100843 Afficher les documents Thermo Scientific™
AB0600
Transparent 122.00€
25 pièces Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock 659
Ajouter au panier
 
10049002 Afficher les documents Thermo Scientific™
AB0600B
Bleu 122.00€
25 pièces Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock 8
Ajouter au panier
 
10475923 Afficher les documents Thermo Scientific™
AB0600W
Blanc 136.00€
25 pièces Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock 10
Ajouter au panier
 
11756279 Afficher les documents Thermo Scientific™
AB0600Y
Jaune 122.00€
25 pièces Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date dexpédition estimée
du fournisseur 06-02-2020
Ajouter au panier
 
10334043 Afficher les documents Thermo Scientific™
AB0600R
Rouge 121.00€
25 pièces Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock 12
Ajouter au panier
 
10029242 Afficher les documents Thermo Scientific™
AB0600P
Violet 122.00€
25 pièces Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock 14
Ajouter au panier
 
10523995 Afficher les documents Thermo Scientific™
AB0600G
Vert 122.00€
25 pièces Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock 3
Ajouter au panier
 
10069192 Afficher les documents Thermo Scientific™
AB-0600/K
Black Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15787476 Afficher les documents Thermo Scientific™
AB0600
Transparent Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description

Description

Les plaques à 96 puits sans jupe à utiliser dans les applications de PCR et de qPCR contiennent jusqu’à 0.3 ml de volume de puits lorsqu’elles sont associées à des joints tels que des feuilles de métal ou des films adhésifs, le Thermo-Mat et des barrettes de bouchons. Les plaques présentent un coin biseauté à l’emplacement H1 et sont compatibles avec la plupart des cycles thermiques.
Le fond du puits est transparent pour un maximum de visibilité. Disponibles en couleurs assorties avec des caractères alphanumériques transparents ou noirs. Compatibles avec les pipettes multicanaux standard.

Les plaques à 96 puits sans jupe Thermo Scientific, à utiliser dans les applications de PCR et de qPCR, offrent un volume maximal de 0.3 ml lorsqu’elles sont associées à des fermetures étanches telles que des feuilles de métal ou des films adhésifs, le Thermo-Mat et des barrettes de bouchons. Les plaques présentent un coin biseauté à l’emplacement H1 et sont compatibles avec la plupart des cycles thermiques.
Le fond du puits est transparent pour un maximum de visibilité. Disponibles en couleurs assorties avec des caractères alphanumériques transparents ou noirs. Compatibles avec les pipettes multicanaux standard.

Points clés

  • Format sans jupe compatible avec la plupart des thermocycleurs
  • Disponibles avec des caractères alphanumériques noirs
  • Coin biseauté : H1
  • Fond de puits transparent pour la visibilité des échantillons
  • Volume maximal des puits : 0.3 ml (lorsque les plaques sont utilisées avec des films de scellage adhésifs ou de thermoscellage)
  • Scellables à l’aide de Thermo-Mat, de feuilles de métal et de films adhésifs, films de thermoscellage et barrettes de bouchons plats et bombés
Applications
  • PCR
  • qPCR / PCR en temps réel

Certifications

Certifié exempt d’ADN humain, de RNase, de DNase et d’endotoxines.

Spécification

Spécification

Sans jupe
Étalon