Learn More
Thermo Scientific™ Plaques PCR à demi-jupe ABgene™ Thermo-Fast™ 96 puits
La conception segmentée brevetée permet de découper la plaque en sections de 24et 48 puits
113.00€ - 130.00€
Spécification
Certifications/conformité Certifié exempt d’ADN humain, de RNase et de DNase
Consulter d'autres spécifications
Produits 7
Code produit Marque Format Couleur Barcode Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Format Couleur Barcode Prix Quantité et disponibilité  
10068752 Afficher les documents Thermo Scientific™
AB0900P
Purple No Barcode 118.00€
25 pièces Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock 2
Ajouter au panier
10324083 Afficher les documents Thermo Scientific™
AB0900Y
Yellow No Barcode 118.00€
25 pièces Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date dexpédition estimée
du fournisseur 30-09-2019
Ajouter au panier
10495123 Afficher les documents Thermo Scientific™
AB0900W
Blanc No Barcode 130.00€
25 pièces Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock 5
Ajouter au panier
10058822 Afficher les documents Thermo Scientific™
AB0900
Transparent No Barcode 118.00€
25 pièces Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock 192
Ajouter au panier
10573595 Afficher les documents Thermo Scientific™
AB0900G
Vert No Barcode 117.00€
25 pièces Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date dexpédition estimée
du fournisseur 25-09-2019
Ajouter au panier
10755963 Afficher les documents Thermo Scientific™
AB0900B
Blue No Barcode 118.00€
25 pièces Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock 14
Ajouter au panier
15757486 Afficher les documents Thermo Scientific™
AB0900
Transparent No Barcode Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
  • En PP vierge
  • Conception à paroi fine et bord surélevé
  • Fond de puits transparent pour la visibilité des échantillons
  • Compatibles avec les thermocycleurs les plus courants
  • Volume des puits de 300 μl maximum (lorsque les plaques sont utilisées avec des films de scellage adhésif ou de thermoscellage)
  • Coin biseauté et grille alphanumérique
  • Disponibles dans une version rigide pour les applications de manipulation robotique ; la version rigide ne peut pas être découpée
  • La conception de plaque segmentée brevetée permet de découper les plaques en sections de 24et 48 puits
  • La semi-jupe accroît la rigidité et permet le marquage ou le codage par code-barres
  • Coin biseauté : H1
Certifications
Certified free from DNase, RNase, and human genomic DNA.
Spécification
Spécification
Certifié exempt d’ADN humain, de RNase et de DNase