Learn More
Thermo Scientific™ Plaques PCR à demi-jupe ABgene™ Thermo-Fast™ 96 puits
La conception segmentée brevetée permet de découper la plaque en sections de 24et 48 puits
113.00€ - 134.00€
Spécification
Certifications/conformité Certifié exempt d’ADN humain, de RNase et de DNase
Consulter d'autres spécifications
Produits 7
Code produit Marque Format Couleur Barcode Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Format Couleur Barcode Prix Quantité et disponibilité  
10068752 Afficher les documents Thermo Scientific™
AB0900P
Standard Violet Aucun code-barres 122.00€
25 pièces Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date dexpédition estimée
du fournisseur 19-02-2020
Ajouter au panier
10324083 Afficher les documents Thermo Scientific™
AB0900Y
Étalon Jaune Aucun code-barres 121.00€
25 pièces Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date dexpédition estimée
du fournisseur 06-02-2020
Ajouter au panier
10495123 Afficher les documents Thermo Scientific™
AB0900W
Étalon Blanc Aucun code-barres 134.00€
25 pièces Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date dexpédition estimée
du fournisseur 06-02-2020
Ajouter au panier
10058822 Afficher les documents Thermo Scientific™
AB0900
Étalon Transparent Aucun code-barres 121.00€
25 pièces Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock 27
Ajouter au panier
10573595 Afficher les documents Thermo Scientific™
AB0900G
Étalon Vert Aucun code-barres 121.00€
25 pièces Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date dexpédition estimée
du fournisseur 03-02-2020
Ajouter au panier
10755963 Afficher les documents Thermo Scientific™
AB0900B
Étalon Bleu Aucun code-barres 122.00€
25 pièces Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock 12
Ajouter au panier
15757486 Afficher les documents Thermo Scientific™
AB0900
Étalon Transparent Aucun code-barres Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
  • En PP vierge
  • Conception à paroi fine et bord surélevé
  • Fond de puits transparent pour la visibilité des échantillons
  • Compatibles avec les thermocycleurs les plus courants
  • Volume des puits de 300 μl maximum (lorsque les plaques sont utilisées avec des films de scellage adhésif ou de thermoscellage)
  • Coin biseauté et grille alphanumérique
  • Disponibles dans une version rigide pour les applications de manipulation robotique ; la version rigide ne peut pas être découpée
  • La conception de plaque segmentée brevetée permet de découper les plaques en sections de 24et 48 puits
  • La semi-jupe accroît la rigidité et permet le marquage ou le codage par code-barres
  • Coin biseauté : H1
Certifications
Certifiées exemptes de DNase, de RNase et d’ADN génomique humain.
Spécification
Spécification
Certifié exempt d’ADN humain, de RNase et de DNase