Learn More
Thermo Scientific™ Tampons pour kit d’ADN génomique MagJET™
Marque:  Thermo Scientific™ R2441
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 13575200
  • 42.70€ / 35mL
Date dexpédition estimée
du fournisseur 19-06-2020
Ajouter au panier
Description
Description
Le kit d’ADN génomique Thermo Scientific™ MagJET™ est conçu pour une purification rapide et efficace de l’ADN génomique provenant de cultures de tissus et de cellules, de bactéries et de levures, ainsi que d’échantillons de corps humain, tels que les écouvillons buccaux et urogénitaux, l’urine, la salive et les follicules pileux. Le kit utilise la technologie de microbilles paramagnétiques, permettant des rendements élevés et des performances robustes. La capacité de liaison élevée, la taille uniforme des particules et la réponse magnétique rapide des microbilles magnétiques MagJET rendent cette technologie idéale pour la purification automatique des acides nucléiques à haut rendement, ainsi que lors de la purification manuelle par les utilisateurs de plus faible débit d’échantillons. L’ADN de haute qualité qui en résulte est exempt de protéines, de nucléases et autres contaminants ou inhibiteurs.
Spécification
Spécification
Kit d’ADNg MagJET
35 ml