Learn More
Thermo Scientific™ Tampons pour kit viral MagJET™
Wash lysed samples to remove any contaminants or inhibitors from the isolated nucleic acids. Thermo Scientific™ MagJET™ Wash Buffer 2 (concentrated) is a component of the MagJET™ Viral DNA and RNA Kits (K2781⁄2782) and may be purchased separately in 50mL aliquots.
Marque:  Thermo Scientific™ R2642
Informations supplémentaires : Poids : 0.23000kg
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 13595230
  • 158.00€ / 155mL
Date dexpédition estimée
du fournisseur 19-06-2020
Ajouter au panier
Description
Description
Le kit d’ADN et d’ARN viraux Thermo Scientific™ MagJET™ est conçu pour une purification rapide et efficace des acides nucléiques viraux à partir d’échantillons humains et animaux, y compris le plasma, le sérum, la salive et l’urine. Le kit utilise la technologie des microbilles magnétiques, permettant des rendements élevés et des performances robustes. La capacité de liaison élevée, la taille uniforme des particules et la réponse magnétique rapide des microbilles magnétiques MagJET rendent cette technologie idéale pour la purification automatique des acides nucléiques à haut rendement, ainsi que lors de la purification manuelle par les utilisateurs de plus faible débit d’échantillons. L’ADN et l’ARN de haute qualité qui en résultent sont exempts de protéines, de nucléases et d’autres contaminants ou inhibiteurs.
Spécification
Spécification
Kit Viral MagJET
155 ml