Learn More
Thermo Scientific™ Kit ARN MagJET™
Utilise la technologie des microbilles magnétiques pour purifier l’ARN total provenant de cellules, tissus, bactéries et levures de mammifères en culture.
Marque:  Thermo Scientific™ K2731
Informations supplémentaires : Poids : 2.31330kg
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 13555170
  • 356.00€ / 96 tests
Date dexpédition estimée
du fournisseur 10-06-2020
Ajouter au panier
Description
Description
Kits de purification d'acides nucléiques MagJET
• Basé sur le système de billes magnétiques
• Idéal pour automates
• Grande pureté des acides nucléiques permettant l'utilisation direct dans les applications ultérieures
• Kit MagJET pour ARN
Spécification
Spécification
Extraction rapide d’un ARN hautement purifié adapté à toutes les procédures de biologie moléculaire traditionnelles, y compris : RT-PCR, RT-qPCR, Northern blot, dosage par protection des nucléases
Tampon de lyse (50 ml), billes magnétiques MagJET (3 x 1,4 ml), DNase I lyophilisée (1 flacon), tampon de réaction 10x avec MgCl2 pour DNase I (3 x 1 ml), Tampon de reconstitution DNase I Conc.(1 ml), tampon de lavage conc. 1 (40 ml), tampon de lavage conc 2 (45 ml), eau exempte de nucléase (30 ml)
96 préparations
Conserver la DNase I lyophilisée, le tampon de réaction 10x avec le MgCl2 pour le tampon de reconstitution DNase I et DNase I à -20 degrés Celsius à l’arrivée. Conserver les microbilles magnétiques MagJET à 4 degrés Celsius et les autres composants du kit à température ambiante (de 15 degrés à 25 degrés Celsius)