Learn More
Thermo Scientific™ Adjustable Reinforced Shelf with Channels
Code produit 15523771 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Étagère
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
15523771 Étagère 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15523771 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 224161
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    635.00€
    573.00€ / Pack of 1
    Save 62.00€
    9% Off
 Article restreint
Estimated Shipment: 28-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Matériau : Acier inox ; À utiliser avec : Incubateur à CO2 à grande capacité ; Chambres environnementales 3948, 3907 et 3962
Utilisez les étagères et accessoires pour augmenter la flexibilité de votre enceinte environnementale ou incubateur Thermo Scientific™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Étagère et montants en acier inox renforcé (charge max. 68 kg)
À utiliser avec (équipement) Incubateur à CO2 à grande capacité ; Chambres environnementales 3948, 3907 et 3962
Éclairage DEL
Matériau Acier inoxydable
Type Étagère