missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cole-Parmer Thermoplastic (SEBS) Tubing

Product Code. 30053659 Shop All Cole-Parmer Products
Click to view available options
Diameter (English) Inner:
1/16 in.
1/2 in.
1/4 in.
1/8 in.
3/16 in.
3/8 in.
Diameter (English) Outer:
1/2 in.
1/4 in.
3/16 in.
3/4 in.
3/8 in.
5/16 in.
5/8 in.
7/16 in.
Dimensione della confezione:
15m
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 30053659

Marca: Cole-Parmer 5011979

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Easily weldable/sealable—compatible with all common tube sealers and aseptic tube welders

Specifically designed for demanding biopharmaceutical applications. Does not contain BPA, phthalates, PVC, or pero in., ides. Sterilize by autoclave, gamma irradiation, and chemical sterilants. Complies with U.S. Pharmacopeia 43, National Formulary 38 (USP), General Chapter 88 Class VI, Biological reactivity Tests, In Vivo (2020). Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications. Free technical application support available to assist with tubing selection

Specifica

Certifications/Compliance ADCF;Non-Phthalate;USP;RoHS
Diameter (English) Inner 1/4 in.
Diameter (English) Outer 3/8 in.
Overall Length (English) 50 ft.

Warning: This product is not approved or intended for, and should not be used for, medical, clinical, surgical or other patient-oriented applications.

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato