Learn More
Greiner Bio-One ThinCert™ Tissue Culture Inserts
Click to view available options
Pore Size:
0.4 μm
1.0 μm
3 μm
3.0 μm
8.0 μm
No. of Wells:
6
12
24
Pore Density:
0.15 x 106 pores/cm2
0.6 x 106 pores/cm2
1 x 108 pores/cm2
2 x 106 pores/cm2
Unit Size:
Pack of 24
Pack of 48
Beskrivning
- Clear polystyrene housing with sealed PET capillary pore membrane
- Hanging geometry provides protection to lower compartment cell layer
- Simplified pipetting due to self-lift geometry
- Eccentric in-well positioning allows unequalled access to lower compartment
- Available in 6, 12 and 24 well format
Specifikationer
Specifikationer
| Culture Area | 113.1 mm2 |
| Material | Polystyrene |
| Volume (Metric) Working | 0.3 to 1.0 mL |
| Pore Density | 2 x 106 pores/cm2 |
| Pore Size | 1.0 μm |
| Sterility | Sterile |
| No. of Wells | 12 |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering