Learn More
NPM1 Antibody (NPM1/1902), Allophycocyanin, R&D Systems™
Code produit 18607381 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18607381 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18607381 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP279874APC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    797.11€
    706.65€ / 0.1mL
    Save 90.46€
    11% Off
 Article restreint
Estimated Shipment: 03-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
NPM1 Monoclonal antibody specifically detects NPM1 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antigène NPM1
Applications Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone NPM1/1902
Conjugué APC
Formule PBS
Alias de gène B23, MGC104254, NPMnucleophosmin/nucleoplasmin family, member 1, Nucleolar phosphoprotein B23, Nucleolar protein NO38, nucleophosmin, nucleophosmin (nucleolar phosphoprotein B23, numatrin), numatrin
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Recombinant fragment (around aa185-287) of human NPM1 protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P06748 )
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Apoptosis, Cancer, Cell Cycle and Replication, Chromatin Research, DNA replication Transcription Translation and Splicing, Mitotic Regulators, Phospho Specific, Signal Transduction, Tumor Suppressors
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 4869
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG2b κ
Gamme de produits Novus