Spécification
| Point de fusion | 171°C |
| Couleur | Blanc |
| Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
| Quantité | 500 g |
| Poids de la formule | 76.12g/mol |
| Forme physique | Solide en poudre |
Safety and Handling
Identifiant produit
- THIOUREA SLR
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H361d-Susceptible de nuire au foetus.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P281-Utiliser l'équipement de protection individuel requis.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?