Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bleu de thymol, ACS
Code produit 11367168
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11367168 10 g 10g
11377168 2 g 2g
11357168 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11367168 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 016272.09
 Article restreint
In Stock
Ajouter au panier
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Indicateur de pH : 1,2 (rouge) à 2,8 (jaune) à 9,6 (bleu)
pH indicator: 1.2 (pink) to 2.8 (yellow) to 9.6 (blue). Thymol Blue is useful as a pH indicator. It is a component of universal indicator.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 76-61-9
Formule moléculaire C27H30O5S
Poids moléculaire (g/mol) 466.592
Numéro MDL MFCD00005869
Clé InChI PRZSXZWFJHEZBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Thymolsulfonphthalein
CID PubChem 65565
Nom IUPAC 4-[3-(4-hydroxy-2-méthyl-5-propan-2-ylphényl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-5-méthyl-2-propan-2-ylphénol
SMILES CC1=CC(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C=C4C)O)C(C)C)C(C)C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Thymol Blue
Point de fusion 223°C (decomposition)
Merck Index 14,9400
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol and dilute alkali solutions; Insoluble in water .
Quantité 10 g
Forme physique Cristalline
Poids de la formule 466.6
Qualité ACS