Description
TIA1 Monoclonal antibody specifically detects TIA1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Tekniske data
Tekniske data
| Antigène | TIA1 |
| Applications | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | rTIA1/1353 |
| Conjugué | Alexa Fluor 594 |
| Formule | 50 mM Sodium Borate |
| Alias de gène | cytotoxic granule-associated RNA-binding protein, nucleolysin TIA-1 isoform p40, p40-TIA-1, p40-TIA-1 (containing p15-TIA-1), RNA-binding protein TIA-1, T-cell-restricted intracellular antigen-1, TIA-1, TIA1 cytotoxic granule-associated RNA binding protein, TIA1 cytotoxic granule-associated RNA-binding protein |
| Espèces hôtes | Mouse |
| Immunogène | Recombinant full-length human TIA1 protein |
| Méthode de purification | Protein A purified |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?