Learn More
Chlorure d’étain(II) dihydraté, réactif, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11347227
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
500 g
2 kg
Conditionnement:
100g
10g
2kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11347227 2 kg 2kg
11357227 10 g 10g
11337227 100 g 100g
11367227 500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11347227 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 011536.A3
 Article restreint
Estimated Shipment: 08-12-2026
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 10025-69-1 | SnCl2·2H2O
Stannous chloride is used as a sensitizing agent in preparing glass and plastic for metalizing. It serves as a potent reducing agent. Other uses of stannous chloride are tin electroplating baths, corrosion inhibitors, polymers, thermoplastic elastomers, soldering flux, antioxidant, tanning agent and pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10025-69-1
Formule moléculaire SnCl2·2H2O
Numéro MDL MFCD00149863
Synonyme Stannous chloride dihydrate
Spécification
Nom chimique ou matériau Tin(II) chloride dihydrate
Point de fusion 43°C to 46°C
Note relative au nom Reagent Grade
Forme physique Cristalline
Quantité 2 kg
Sensibilité Air Sensitive
Densité 2.71 g/mL
Informations sur la solubilité Soluble in dilute and concentrated HCl,alcohol,ethyl acetate,glacial acetic acid,and NaOH solution. Decomposes in excess water.
Poids de la formule 225.65 (189.62 Anhydrous)
Qualité Réactif