Learn More
Isopropoxyde d’étain(IV), 98 % (analyse des métaux), 10 % p/v dans de l’isopropanol/toluène, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11377988
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
25mL
500mL
5mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11377988 5 mL 5mL
11387988 25 mL 25mL
11367988 100 mL 100mL
11475180 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11377988 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 036563.AA
 Article restreint
In Stock
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 1184-61-8 | C12H32O4Sn | 359.094 g/mol
Tin(IV) isopropoxide isopropanol is used has a important tin precursor for the synthesis of tin oxide nanoparticles. Used in Indium Tin Oxide films, thin films doped tin oxide nanoparticles, thin films and are widely studied as gas sensors. Tin(IV) precursor solution was prepared from tin(IV) isopropoxide dissolved in isopropyl alcohol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1184-61-8
Formule moléculaire C12H32O4Sn
Poids moléculaire (g/mol) 359.094
Numéro MDL MFCD00145408
Clé InChI VUDAJANAMZGVOP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tin iv isopropoxide, tin tetraisopropoxide, acmc-20aji2, tin 4+ tetrapropan-2-olate, tin 4+ ion tetrakis propan-2-olate, tin 4+ tetrakis propan-2-olate
CID PubChem 85354423
Nom IUPAC Propan-2-ol ; Étain
SMILES CC(C)O.CC(C)O.CC(C)O.CC(C)O.[Sn]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tin(IV) isopropoxide
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 5 mL
Numéro UN UN1993
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in hydrocarbons,reacts with alcohols,ketones and esters
Poids de la formule 355.06
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide