Learn More
Thermo Scientific™ Filtres à seringue en HPLC Titan2™
Le boîtier en polypropylène à bague empêche tout éclatement.
Marque:  Thermo Scientific™ 42213-NC
Informations supplémentaires : Poids : 0.81310kg
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 13557760
  • 545.00€ / 500 pièces
Date dexpédition estimée
du fournisseur 22-06-2020
Ajouter au panier
Description
Description
  • Le boîtier à code couleur permet d’identifier facilement la membrane
  • La plupart des filtres de 30 mm sont dotés d’un préfiltre en verre de 1 micron
  • Pour les volumes d’échantillons de 2 ml à 100 ml
  • Volume de rétention <115 µL
  • Température de fonctionnement maximale : 100°C (autoclavable à 125°C pendant 15 minutes)
  • La pression de fonctionnement maximum est d’environ 100 psi
Spécification
Spécification
17 mm
0,20 μm
500
Nylon
Violet
Titan3