Learn More
Borure de titane, 99,5 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11495320
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11495320 10 g 10g
11405330 50 g 50g
11415330 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 11495320 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044558.09
 Article restreint
In Stock
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Used as a cathode material in aluminum smelting and can be shaped by electrical discharge machining. Specialized applications in such areas as impact resistant armor, cutting tools, crucibles, neutron absorbers and wear resistant coatings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12045-63-5
Formule moléculaire B2Ti
Poids moléculaire (g/mol) 69.487
Numéro MDL MFCD00049595
Clé InChI QYEXBYZXHDUPRC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme titanium boride,
CID PubChem 131664302
Nom IUPAC borure de titane
SMILES [B].[B].[Ti]
Spécification
Nom chimique ou matériau Titanium boride
Point de fusion 3225°C
Forme physique Poudre maillée de -325
Quantité 10 g
Plage de pourcentage du dosage 99.5% (metals basis)
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 69.5
Densité 4.38