Learn More
2-éthylhexanoate de titane(IV), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11435390
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11435390 500 g 500g
11425390 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11435390 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044602.36
 Article restreint
In Stock
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 3645-34-9 | C32H60O8Ti | 620.69 g/mol
Titanium(IV) 2-ethylhexanoate acts as a coupling agent to improve the adhesion of the fiber and resin in Kevla-phenolic composites. It is used as a catalyst in the polymerization of cyclic poly(butylene terephthalate) oligomers for composite applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3645-34-9
Formule moléculaire C32H60O8Ti
Poids moléculaire (g/mol) 620.69
Numéro MDL MFCD05663781
Clé InChI GDKAXSGMPFSRJY-UHFFFAOYNA-J
Synonyme titanium iv 2-ethylhexanoate, hexanoic acid, 2-ethyl-, titanium 4+ salt, titanium ethylhexanoate, hexanoic acid, 2-ethyl-, titanium 4+ salt 4:1, 2-ethylhexanoate; titanium 4+, titanium iv 2-ethylhexanoate 100g, tetrakis 2-ethylhexanoic acid titanium iv salt, titanium 4+ tetrakis 2-ethylhexanoate
CID PubChem 6451578
Nom IUPAC 2-éthylhexanoate ; titane(4+)
SMILES [Ti+4].CCCCC(CC)C([O-])=O.CCCCC(CC)C([O-])=O.CCCCC(CC)C([O-])=O.CCCCC(CC)C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Titanium (IV) 2-ethylhexanoate
Odeur Odorless
Quantité 500 g
Informations sur la solubilité Immiscible with water. Miscible with ethyl acetate.
Poids de la formule 623.75
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.