Learn More
MilliporeSigma™ TLC and HPTLC GLP Plates, Glass Backed
Code produit 15844600
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
10 x 10 cm
Type:
HPTLC GLP Silica Gel 60 F254
Granulométrie:
5 to 6 μm
Conditionnement:
25 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Type Granulométrie Conditionnement
15844600 10 x 10 cm HPTLC GLP Silica Gel 60 F254 5 to 6 μm 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15844600 Fournisseur MilliporeSigma™ Code fournisseur 1055640001
 Article restreint
Estimated Shipment: 09-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
For thin layer chromatography applications.
These plates feature individual laser coding for GLP applications. Designed for GLP applications, the tops of each of these plates bear an item, batch, and individual plate number. As a result, lab professionals can easily record and archive every plate they use. Based on our proven silica found in TLC and HPTLC plates, these GLP plates deliver equally unsurpassed separation performance.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matière absorbante Glass
Matériau Silica 60
Granulométrie 5 to 6 μm
Porosité 60 Å
Quantité 25 Plates
Type HPTLC GLP Silica Gel 60 F254
Indicateur fluorescent F254
À utiliser avec (application) GLP Applications
Adsorbant Silica Gel 60 F254
Épaisseur (métrique) 150 to 200 μm
Dimensions (L x l) 10 x 10 cm
Longueur (métrique) 10 cm
Largeur (métrique) 10 cm